Learn More
Platos de cristalización de vidrio de borosilicato Pyrex™
Código de producto. p-8002530
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
30 ml
60 ml
100 mL
150 mL
300 mL
500 mL
900 ml
2000 ml
Diámetro (métrico):
40 mm
52 mm
70 mm
80 mm
95 mm
115 mm
140 mm
190 mm
Altura (métrico):
25 mm
35 mm
45 mm
55 mm
65 mm
75 mm
90 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
paquete de 20
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro (métrico) Altura (métrico) unitSize
10783422 150 mL 80 mm 45 mm 10 PCS
12504277 2000 ml 190 mm 90 mm paquete de 10
10211360 900 ml 140 mm 75 mm paquete de 10
11983779 100 mL 70 mm 45 mm paquete de 10
12093323 300 mL 95 mm 55 mm paquete de 10
12003333 500 mL 115 mm 65 mm paquete de 10
11973779 60 ml 52 mm 35 mm paquete de 10
15587680 15 ml 40 mm 25 mm paquete de 20
15577680 30 ml 52 mm 35 mm paquete de 20
9 options
Código de producto. 10783422
Marca: Pyrex 1470/04D
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Platos de vidrio de borosilicato reutilizables con bordes resistentes ideales para almacenamiento y cristalización.
Las placas de vidrio de borosilicato reutilizables con bordes de uso intensivo son ideales para el almacenamiento y la cristalización.
  • Cumple con DIN 12337
  • Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™
  • Adecuado para usar con temperaturas de hasta 400°C
  • Resistencia química y térmica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN 12337
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 150 mL
Material Vidrio de borosilicato
Forma Redondo
Tipo Placa de cristalización
Para utilizar con (aplicación) Para su uso con un máximo de 400 °C
Altura (métrico) 45 mm
Diámetro (métrico) 80 mm