Learn More
Platos de cristalización de vidrio de borosilicato Pyrex™
Código de producto. 11983779
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
30 ml
60 ml
100 mL
150 mL
300 mL
500 mL
900 ml
2000 ml
Diámetro (métrico):
40 mm
52 mm
70 mm
80 mm
95 mm
115 mm
140 mm
190 mm
Altura (métrico):
25 mm
35 mm
45 mm
55 mm
65 mm
75 mm
90 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
paquete de 20
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro (métrico) Altura (métrico) unitSize
11983779 100 mL 70 mm 45 mm paquete de 10
10783422 150 mL 80 mm 45 mm 10 PCS
12504277 2000 ml 190 mm 90 mm paquete de 10
10211360 900 ml 140 mm 75 mm paquete de 10
12093323 300 mL 95 mm 55 mm paquete de 10
12003333 500 mL 115 mm 65 mm paquete de 10
11973779 60 ml 52 mm 35 mm paquete de 10
15587680 15 ml 40 mm 25 mm paquete de 20
15577680 30 ml 52 mm 35 mm paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 11983779 Proveedor Pyrex N.º de proveedor 1470/02D
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Platos de vidrio de borosilicato reutilizables con bordes resistentes ideales para almacenamiento y cristalización.
Las placas de vidrio de borosilicato reutilizables con bordes de uso intensivo son ideales para el almacenamiento y la cristalización.
  • Cumple con DIN 12337
  • Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™
  • Adecuado para usar con temperaturas de hasta 400°C
  • Resistencia química y térmica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN 12337
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 100 mL
Material Vidrio de borosilicato
Forma Redondo
Tipo Placa de cristalización
Para utilizar con (aplicación) Para su uso con un máximo de 400 °C
Altura (métrico) 45 mm
Diámetro (métrico) 70 mm