Learn More
Matraz aforado de clase A de vidrio de borosilicato Pyrex™
Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ resistente a productos químicos. El matraz aforado de clase A de vidrio de borosilicato Pyrex™ incluye inscripciones en esmalte blanco para facilitar la evaluación del volumen y un tapón de polietileno. Cumple con ISO 1042 y DIN 12664 y está calibrado según la tolerancia requerida por la Farmacopea Estadounidense y cuenta con certificado de conformidad 'H'.
Marca:  Pyrex 3151/20
55.08 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24375" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11393624
  • 90.20€ / paquete de 2
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Usar código promocional 24135 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 14-08-2025
Descripción
Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ resistente a productos químicos. El matraz aforado de clase A de vidrio de borosilicato Pyrex™ incluye inscripciones en esmalte blanco para facilitar la evaluación del volumen y un tapón de polietileno. Cumple con ISO 1042 y DIN 12664 y está calibrado según la tolerancia requerida por la Farmacopea Estadounidense y cuenta con certificado de conformidad 'H'.
  • Cumple con ISO 1042 y DIN 12664
  • Calibrado según las tolerancias requeridas por la Farmacopea Estadounidense (USP), que son más estrictas que las de las normas ISO/DIN
  • Cada matraz tiene grabado con láser un código de lote con número de serie individual y la fecha de fabricación
  • El certificado de lote está disponible online para su descarga
  • Conformidad con certificación «H»
  • Fabricado con vidrio Pyrex™ resistente a productos químicos
  • Inscripciones en esmalte blanco
  • Tapón de polietileno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
ISO 1042 DIN 12664, USP, certificado in.Hin. de conformidad
Inscripciones de esmalte blanco
Vidrio de borosilicato
±0.2 ml
A
Polietileno
500 ml
260mm
Sí
19/26
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Matraz aforado de clase A de vidrio de borosilicato Pyrex™ > Capacidad: 500 ml