Learn More
Matraz aforado de clase A de vidrio de borosilicato Pyrex™
Código de producto. 11333624
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5 l
Tamaño del tapón:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
7/16
Altura (métrico):
65mm
65 mm
70mm
90mm
110mm
110 mm
140mm
170mm
210mm
220mm
260mm
300 mm
370 mm
475 mm
Tolerancia:
± 0.05 ml
±0,02 ml
±0,03 ml
±0,12 ml
±0,5 ml
±0.02 ml
±0.03 ml
±0.08 ml
±0.1 ml
±0.2 ml
±0.3 ml
±1 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 PCS
5 PCS
paquete de 2
paquete de 5
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Altura (métrico) Tolerancia unitSize
11333624 20 ml 10/19 110 mm ±0,03 ml 5 PCS
11303634 1000 ml 24/29 300 mm ±0.3 ml 2 PCS
10517110 2000 ml 29/32 370 mm ±0,5 ml 1 PCS
11363624 100 ml 14/23 170mm ±0.08 ml 5 PCS
11313634 1 ml 7/16 65 mm ±0,02 ml 5 PCS
11323624 10 ml 10/19 90mm ±0.02 ml 5 PCS
11373624 200 ml 14/23 210mm ±0.1 ml 5 PCS
11383624 250 ml 14/23 220mm ±0,12 ml paquete de 2
11343624 25 ml 10/19 110mm ±0.03 ml 5 PCS
11393624 500 ml 19/26 260mm ±0.2 ml 2 PCS
11323634 2 ml 7/16 65mm ±0.02 ml 5 PCS
10398459 5 l 34/35 475 mm ±1 ml 1 PCS
11353624 50 ml 12/21 140mm ± 0.05 ml paquete de 5
11333634 5 ml 10/19 70mm ±0.02 ml 5 PCS
14 options
Código de producto. 11333624
Marca: Pyrex 3151/08
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ resistente a productos químicos. El matraz aforado de clase A de vidrio de borosilicato Pyrex™ incluye inscripciones en esmalte blanco para facilitar la evaluación del volumen y un tapón de polietileno. Cumple con ISO 1042 y DIN 12664 y está calibrado según la tolerancia requerida por la Farmacopea Estadounidense y cuenta con certificado de conformidad 'H'.
Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ resistente a productos químicos. El matraz aforado de clase A de vidrio de borosilicato Pyrex™ incluye inscripciones en esmalte blanco para facilitar la evaluación del volumen y un tapón de polietileno. Cumple con ISO 1042 y DIN 12664 y está calibrado según la tolerancia requerida por la Farmacopea Estadounidense y cuenta con certificado de conformidad 'H'.
  • Cumple con ISO 1042 y DIN 12664
  • Calibrado según las tolerancias requeridas por la Farmacopea Estadounidense (USP), que son más estrictas que las de las normas ISO/DIN
  • Cada matraz tiene grabado con láser un código de lote con número de serie individual y la fecha de fabricación
  • El certificado de lote está disponible online para su descarga
  • Conformidad con certificación «H»
  • Fabricado con vidrio Pyrex™ resistente a productos químicos
  • Inscripciones en esmalte blanco
  • Tapón de polietileno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 1042 DIN 12664, USP, certificado in.Hin. de conformidad
Material del cierre Polietileno
Descripción Inscripciones de esmalte blanco
Capacidad (métrico) 20 ml
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 110 mm
Tolerancia ±0,03 ml
Graduated Sí
Clase A
Tamaño del tapón 10/19