Learn More
Matraz aforado de clase A de vidrio de borosilicato Pyrex™
Descripción
Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ resistente a productos químicos. El matraz aforado de clase A de vidrio de borosilicato Pyrex™ incluye inscripciones en esmalte blanco para facilitar la evaluación del volumen y un tapón de polietileno. Cumple con ISO 1042 y DIN 12664 y está calibrado según la tolerancia requerida por la Farmacopea Estadounidense y cuenta con certificado de conformidad 'H'.
- Cumple con ISO 1042 y DIN 12664
- Calibrado según las tolerancias requeridas por la Farmacopea Estadounidense (USP), que son más estrictas que las de las normas ISO/DIN
- Cada matraz tiene grabado con láser un código de lote con número de serie individual y la fecha de fabricación
- El certificado de lote está disponible online para su descarga
- Conformidad con certificación «H»
- Fabricado con vidrio Pyrex™ resistente a productos químicos
- Inscripciones en esmalte blanco
- Tapón de polietileno
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 1042 DIN 12664, USP, certificado in.Hin. de conformidad |
| Material del cierre | Polietileno |
| Descripción | Inscripciones de esmalte blanco |
| Capacidad (métrico) | 2 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Altura (métrico) | 65mm |
| Tolerancia | ±0.02 ml |
| Graduated | Sí |
| Clase | A |
| Tamaño del tapón | 7/16 |