Learn More
Matraz aforado certificado de clase A de vidrio borosilicatado Pyrex™
Descripción
Fabricado con vidrio de borosilicato para un rendimiento sin corrosión. El matraz aforado de clase A de vidrio de borosilicato Pyrex™ tiene inscripciones en esmalte blanco para facilitar la evaluación del volumen. Incluye tapón de polietileno. Conformidad con la certificación 'H', cumple con ISO 1042 y DIN 12664 y está calibrado según las tolerancias requeridas por la Farmacopea Estadounidense.
- Cumple con ISO 1042 y DIN 12664
- Calibrado según las tolerancias requeridas por la Farmacopea Estadounidense (USP), que son más estrictas que las de las normas ISO/DIN
- Cada matraz tiene grabado un número de serie individual y se suministra con certificado de calibración trazable según los estándares nacionales
- Conformidad con certificación «H»
- Fabricado con vidrio de borosilicato para un rendimiento sin corrosión
- Inscripciones de esmalte blanco
- Tapón de polietileno
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Clase A, ISO 1042 DIN 12664, USP, certificado in.Hin. de conformidad |
| Material del cierre | Polietileno |
| Descripción | Inscripciones de esmalte blanco |
| Capacidad (métrico) | 5 l |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Altura (métrico) | 475 mm |
| Tolerancia | ±1 ml |
| Graduated | Sí |
| Clase | A |
| Tamaño del tapón | 34/35 |