Learn More
Pyrex™ Borosilicate Glass Bottles with Cap and Pouring Ring
Código de producto. 15797927
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10.000 mL
1000 mL
20.000 mL
2000 ml
250 ml
3500 ml
5000 ml
500 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15797927 10.000 mL cada uno
15117803 250 ml paquete de 10
15557140 500 mL paquete de 10
15537180 1000 mL paquete de 10
15547190 2000 ml paquete de 10
15787927 3500 ml cada uno
15522630 5000 ml cada uno
15707937 20.000 mL cada uno
8 options
Código de producto. 15797927
Marca: Pyrex 1523/18
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass with proven temperature and chemical resistance qualities.
Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ con propiedades probadas de resistencia a la temperatura y química.
  • Frascos con tapón roscado de polipropileno y anillo de vertido antigoteo
  • La rosca GLS 80™proporciona un mejor acceso en comparación con los frascos GL 45, lo que facilita el llenado y el vertido
  • Ideal para su uso con líquidos viscosos, pastas, polvos, gránulos y sólidos más grandes
  • Impresos con código de retorno para certificado de lote descargable
  • El certificado de lote está disponible online para su descarga
  • Graduaciones en esmalte blanco y zona de rotulación
  • Esterilizable en autoclave
  • Las tapas de rosca y los anillos de vertido pueden soportar temperaturas de hasta 140 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 10.000 mL
Color Transparente
Para utilizar con (aplicación) Líquidos viscosos, pastas, polvos, gránulos y sólidos más grandes
Material Vidrio de borosilicato
Cantidad 10/paq.
Graduaciones Blanca
Altura (métrico) 389 mm
Tipo de producto Frasco para medios de cultivo
Diámetro (métrico) 227 mm