Learn More
Pyrex™ Borosilicate Glass Bottles with Cap and Pouring Ring
Descripción
Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ con propiedades probadas de resistencia a la temperatura y química.
- Frascos con tapón roscado de polipropileno y anillo de vertido antigoteo
- La rosca GLS 80™proporciona un mejor acceso en comparación con los frascos GL 45, lo que facilita el llenado y el vertido
- Ideal para su uso con líquidos viscosos, pastas, polvos, gránulos y sólidos más grandes
- Impresos con código de retorno para certificado de lote descargable
- El certificado de lote está disponible online para su descarga
- Graduaciones en esmalte blanco y zona de rotulación
- Esterilizable en autoclave
- Las tapas de rosca y los anillos de vertido pueden soportar temperaturas de hasta 140 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 20.000 mL |
| Color | Transparente |
| Para utilizar con (aplicación) | Líquidos viscosos, pastas, polvos, gránulos y sólidos más grandes |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Cantidad | 10/paq. |
| Graduaciones | Blanca |
| Altura (métrico) | 484 mm |
| Tipo de producto | Frasco para medios de cultivo |
| Diámetro (métrico) | 288 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |