Learn More
Pyrex™ Matraz Erlenmeyer con deflector de vidrio borosilicatado Pyrex™
Código de producto. p-8002527
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
500 mL
1000 ml
2000 mL
Altura (métrico):
138 mm
186 mm
222 mm
282 mm
Diámetro exterior (métrico):
82 mm
101 mm
129 mm
161 mm
Tamaño de la unidad:
2 PCS
5 PCS
cada uno
paquete de 5
Código de producto. 11383454
Marca: Pyrex™ 1134/14
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Contiene cuatro hendiduras para mezclar contenido de forma uniforme y sin riesgo de derrames. Los matraces Erlenmeyer con deflector de vidrio de borosilicato Pyrex™ pueden soportar varios ciclos de esterilización en autoclave.
  • Ideal para el uso en la preparación de cultivos
  • Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™
  • Presentan 4 muescas de deflector para proporcionar una agitación uniforme y óptima
  • Adecuado para ciclos de esterilización en autoclave repetidos a 121 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Descripción Cónico; Estilo: Erlenmeyer
Capacidad (métrico) 2000 mL
Material Vidrio de borosilicato, Vidrio Pyrex
Para utilizar con (aplicación) Preparación de cultivos
Altura (métrico) 282 mm
Estilo de cuello Estrecho
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Mouth Style Estrecho
Diámetro exterior (métrico) 161 mm
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt