Learn More
Pyrex™ Matraz Erlenmeyer con deflector de vidrio borosilicatado Pyrex™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
500 mL
1000 ml
2000 mL
Altura (métrico):
138 mm
186 mm
222 mm
282 mm
Diámetro exterior (métrico):
82 mm
101 mm
129 mm
161 mm
Tamaño de la unidad:
2 PCS
5 PCS
cada uno
paquete de 5
Descripción
Contiene cuatro hendiduras para mezclar contenido de forma uniforme y sin riesgo de derrames. Los matraces Erlenmeyer con deflector de vidrio de borosilicato Pyrex™ pueden soportar varios ciclos de esterilización en autoclave.
- Ideal para el uso en la preparación de cultivos
- Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™
- Presentan 4 muescas de deflector para proporcionar una agitación uniforme y óptima
- Adecuado para ciclos de esterilización en autoclave repetidos a 121 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Cónico; Estilo: Erlenmeyer |
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato, Vidrio Pyrex |
| Para utilizar con (aplicación) | Preparación de cultivos |
| Altura (métrico) | 222 mm |
| Estilo de cuello | Estrecho |
| Forma | Cónicos |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Mouth Style | Estrecha |
| Diámetro exterior (métrico) | 129 mm |