Learn More
Frascos aspiradores Pyrex™, grandes
Descripción
- Cuello ancho con tapa de vidrio sencilla
- Se suministran con conector de plástico y anillo de sellado de caucho/PTFE
- Aceptan llave de paso GP6/10W o tubos de vidrio de 14 mm de diámetro externo
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 5000 ml |
| Diámetro exterior del cuello (métrico) | 100 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el almacenamiento de agua destilada, etc. |
| Incluye | Tapa, conector de plástico y anillo de sellado de caucho/PTFE |
| Altura con tapón (métrico) | 320 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Boca | Ancha |
| Altura (métrico) | 320 mm |
| Tipo de producto | Frasco de aspiración |
| Diámetro (métrico) | 200 mm |
Título del producto
Individuate un'opportunità di miglioramento?