Learn More
Frasco aspirador Pyrex™ con toma lateral de vidrio esmerilado y tapón
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10000 ml
2000 ml
20 000 ml
5000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Descripción
- Conforme a ISO 4796
- Toma lateral esmerilada (tamaño 29/32) para aceptar conjuntos de llave de paso
- Cuello esmerilado
- Se suministra con tapón de vidrio
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 2000 ml |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 29 mm |
| Incluye | Tapón de vidrio |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Número de tapón | 29/32 |
| Altura (métrico) | 262 mm |
| Tipo de producto | Frasco de aspiración |
| Diámetro (métrico) | 138 mm |