Learn More
Frasco aspirador Pyrex™ con toma lateral de vidrio esmerilado
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10000 ml
2000 mL
20 000 ml
5000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Descripción
Fabricados con vidrio de borosilicato
- Toma lateral esmerilada (tamaño 29/32) para aceptar conjuntos de llave de paso
- Cuello con parte superior Unground para admitir tapones de caucho
Compliance
ISO 4796
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 2000 mL |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 28 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Altura (métrico) | 248 mm |
| Tipo de producto | Frasco de aspiración |
| Diámetro (métrico) | 138 mm |