Learn More
Frascos para medios redondos de vidrio de borosilicato Pyrex™ sin tapón
Descripción
Almacene materiales sensibles a la luz en estos frascos de medios de vidrio de color ámbar.Los frascos para medios redondos de vidrio de borosilicato PyrexTM se han fabricado con vidrio de borosilicato con revestimiento ámbar y pueden absorber UV hasta 500 nm.
- Solo frascos
- Se suministra sin tapón ni anillo de vertido
- Cumple con ISO 4796.
- Impresos con código de retorno para certificado de lote descargable
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Capacidad (imperial) | 33,8 oz |
| Color | Ámbar |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento de materiales sensibles a la luz |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| N.° por paquete | 10/Paq. |
| Closure Included | No |
| Graduated | Sí |
| Boca | Ancha |
| Forma | Forma redonda |
| Mostrar más |