Learn More
Frascos para medios redondos de vidrio de borosilicato Pyrex™ sin tapón
Produktkod. 10009769
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacidad (métrico):
10.000 mL
100 ml
1000 ml
2000 ml
250 ml
25 ml
500 ml
5000 ml
50 ml
Förpackningsstorlek
cada uno
paquete de 10
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10009769
missing translation for 'mfr': Pyrex 1519/04
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Almacene materiales sensibles a la luz en estos frascos para medios de vidrio ámbar. Los frascos para medios redondos de vidrio de borosilicato Pyrex™ se han fabricado con vidrio de borosilicato con revestimiento ámbar y pueden absorber UV hasta 500nm.
Almacene materiales sensibles a la luz en estos frascos de medios de vidrio de color ámbar.Los frascos para medios redondos de vidrio de borosilicato PyrexTM se han fabricado con vidrio de borosilicato con revestimiento ámbar y pueden absorber UV hasta 500 nm.
  • Solo frascos
  • Se suministra sin tapón ni anillo de vertido
  • Cumple con ISO 4796.
  • Impresos con código de retorno para certificado de lote descargable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Capacidad (métrico) 100 ml
Capacidad (imperial) 3,4 oz
Color Ámbar
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de materiales sensibles a la luz
Material Vidrio de borosilicato
N.° por paquete 10/Paq.
Closure Included No
Graduated Sí
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 100mm
Tipo de producto Frasco para medios de cultivo
Altura (imperial) 3,9 in
Diámetro (métrico) 56mm
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.