Learn More
Matraz aforado certificado de clase A de vidrio de borosilicato ámbar Pyrex™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño del tapón:
10/19
12/2
14/23
19/16
24/29
29/32
Tolerancia:
±0,02 ml
±0,03 ml
±0,05 ml
±0,08 ml
±0,12 ml
±0,1 ml
±0,2 ml
±0,3 ml
±0,5 ml
Altura (métrico):
70 mm
90 mm
110 mm
140 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
paquete de 5
Descripción
- Calibrado según las tolerancias requeridas por la Farmacopea Estadounidense (USP), que son más estrictas que las de las normas ISO/DIN
- Grabado con número de serie individual
- Se suministra con certificado de calibración trazable según las normas nacionales
- Conformidad con certificación «H»‘’
- Tapón de polietileno
- Inscripciones de esmalte blanco
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 1042, DIN 12664, USP, ISO/DIN, Conformidad in.Hin. certificada |
| Material del cierre | Polietileno |
| Color | Ámbar |
| Descripción | Inscripciones de esmalte blanco |
| Capacidad (métrico) | 10 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Altura (métrico) | 90 mm |
| Tolerancia | ±0,02 ml |
| Graduated | Sí |
| Clase | A |
| Mostrar más |