Learn More
Corning™ Pipetas PYREX™ 7079
Product Code. 10323473 Shop All Corning Products
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
Graduaciones:
< 0,01/ml
0,1 ml
Graduaciones negativas:
0,2 ml
1 ml
2 ml
Unit Size:
720 PCS
960 PCS
paquete de 1000
paquete de 120
paquete de 175
paquete de 240
paquete de 700
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10323473
Brand: Corning™ 70791N
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Calibrados para administración con soplado. Las pipetas serológicas de vidrio a granel desechables Corning™ Pyrex™ ofrecen puntas cónicas, largas y delgadas para acelerar y facilitar el pipeteo.
Estas pipetas de vidrio desechables están calibradas para administración con soplado y presentan puntas largas, delgadas y cónicas para que el pipeteo sea más rápido y fácil. Todos las pipetas tienen graduaciones negativas y puntas pulidas al fuego para caudales uniformes y sin rebabas. No estériles, sin tapón, envasadas a granel Referencia: ASTM E-714.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Calibrado
Certificaciones/conformidad ASTM E714
Material Vidrio
Graduado Sí
Graduaciones < 0,01/ml
Graduaciones negativas 0,2 ml
Estilo de punta Redondo
Tipo de empaquetado A granel
Volumen (imperial) 0,03 oz
Volumen (métrico) 1 ml
Tipo Pipeta serológica
Desechables
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.