Learn More
Corning™ Pipetas PYREX™ 7079
Código de producto. 10252513 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
Graduaciones:
< 0,01/ml
0,1 ml
Graduaciones negativas:
0,2 ml
1 ml
2 ml
Tamaño de la unidad:
720 PCS
960 PCS
paquete de 1000
paquete de 120
paquete de 175
paquete de 240
paquete de 700
Código de producto. Volumen (métrico) Graduaciones Graduaciones negativas unitSize
10252513 5 ml 0,1 ml 1 ml 960 PCS
11912298 2 ml < 0,01/ml 0,2 ml paquete de 175
10098512 2 ml < 0,01/ml 0,2 ml paquete de 700
11922298 5 ml 0,1 ml 1 ml paquete de 240
11996978 1 ml < 0,01/ml 0,2 ml paquete de 1000
10323473 1 ml < 0,01/ml 0,2 ml paquete de 1000
11932298 10 ml 0,1 ml 2 ml paquete de 120
10058662 10 ml 0,1 ml 2 ml 720 PCS
8 options
Código de producto. 10252513
Marca: Corning™ 70795N
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Calibrados para administración con soplado. Las pipetas serológicas de vidrio a granel desechables Corning™ Pyrex™ ofrecen puntas cónicas, largas y delgadas para acelerar y facilitar el pipeteo.
Estas pipetas de vidrio desechables están calibradas para administración con soplado y presentan puntas largas, delgadas y cónicas para que el pipeteo sea más rápido y fácil. Todos las pipetas tienen graduaciones negativas y puntas pulidas al fuego para caudales uniformes y sin rebabas. No estériles, sin tapón, envasadas a granel Referencia: ASTM E-714.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibrado
Certificaciones/conformidad ASTM E714
Material Vidrio
Graduado Sí
Graduaciones 0,1 ml
Graduaciones negativas 1 ml
Estilo de punta Redondo
Tipo de empaquetado A granel
Volumen (imperial) 0,16 oz
Volumen (métrico) 5 ml
Tipo Pipeta serológica
Desechables