Learn More
Corning™ Tapón de entrega de fase móvil de 3 orificios
Diseñados para su uso con depósitos de HPLC Corning PYREX, una sola cavidad (se venden por separado). Consulte los n.º de cat. 13-645-095, 13-645-096, 13-645-097 o 13-645-098.
Marca: Corning™ 1395-3H
Detalles adicionales : Peso : 0.10260kg
Descripción
- La parte superior de la tapa de distribución tiene tres orificios que tienen 28 roscas de 6,35 mm (0,25 pulg.) con 3,175 mm (0,125 pulg.) de D.E. Tubos de PTFE
- Cuerpo de PTFE relleno de vidrio
- Tapón de rosca de PET con rosca GL-45
- El tapón incluye tres conectores ETFE 28 de 6,35 mm (0,25 pulg.) y una junta tórica de Viton para sellar el depósito
- La válvula de alivio de presión integral alivia la presión del depósito a 0,69 bar (10 psi)
Información de órdenes
Diseñados para su uso con depósitos de HPLC Corning PYREX, una sola cavidad (se venden por separado). Consulte los n.º de cat. 13-645-095, 13-645-096, 13-645-097 o 13-645-098.
Especificaciones
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Tres conectores de etileno tetrafluoroetileno (ETFE) 28 de 6,35 mm (0,25 pulg.) y una junta tórica de fluorocarbono para sellar el depósito | |
1/paq. |
Tapón de entrega de fase móvil de 3 orificios | |
1/caja |