missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pyrazinamide, MedChemExpress

Código de producto. 16484317
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16484317 50 g 50 g
16498438 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16484317 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0271

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Pyrazinamide (Pyrazinecarboxamide; Pyrazinoic acid amide) is a potent and orally active antitubercular antibiotic. Pyrazinamide is a prodrug that is converted to the active form pyrazinoic acid (POA) by PZase/nicotinamidase encoded by the pncA gene in M. tuberculosis.

Pyrazinamide (Pyrazinecarboxamide

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Pyrazinamide
Forma física Solid
CAS 98-96-4
Color Blanco
Cantidad 50 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C5H5N3O
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Pyrazinecarboxamide Pyrazinoic acid amide
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (406.14 mM) ∣H2O : 6.67 mg/mL (54.18 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=NC=CN=C1)N
Peso molecular (g/mol) 123.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.11
Porcentaje de pureza 99.95%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.