Learn More
Pirazinamida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10561211 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
Código de producto. 10561211
Marca: Thermo Scientific Acros 157641000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 98-96-4 | C5H5N3O | 123.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-96-4
Fórmula molecular C5H5N3O
Peso molecular (g/mol) 123.11
Número MDL MFCD00006132
Clave InChI IPEHBUMCGVEMRF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrazinamide, pyrazinecarboxamide, zinamide, pyrazinoic acid amide, 2-pyrazinecarboxamide, aldinamide, aldinamid, pirazinamid, pyrazineamide, pyrafat
PubChem CID 1046
ChEBI CHEBI:45285
Nombre IUPAC pirazina-2-carboxamida
SMILES C1=CN=C(C=N1)C(=O)N
Spécification
Nombre del producto químico o material Pyrazinamide
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 188°C to 191°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 100 g
Índice Merck 15, 8067
Información de solubilidad Solubility in water: 15mg/mL. Other solubilities: 13.8mg/mL methanol- 5.7mg/mL abs. ethanol,3.8mg/mL isopropanol- 1.0mg/mL ether,0.01mg/mL isooctane- 7.4mg/mL chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.11
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino o agujas
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis