Learn More
Pirazinamida, 99 %, MP Biomedicals™
Código de producto. p-4405830 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11455402 10 g -
11465402 25 g -
11475402 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11455402 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219547310
CAS 98-96-4
Fórmula molecular C5H5N3O
Peso molecular (g/mol) 123.115
Clave InChI IPEHBUMCGVEMRF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrazinamide, pyrazinecarboxamide, zinamide, pyrazinoic acid amide, 2-pyrazinecarboxamide, aldinamide, aldinamid, pirazinamid, pyrazineamide, pyrafat
PubChem CID 1046
ChEBI CHEBI:45285
Nombre IUPAC pirazina-2-carboxamida
SMILES C1=CN=C(C=N1)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrazinamide
Color Blanco
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.1
Porcentaje de pureza 0.99
Forma física Crystalline Powder