Learn More
Pymetrozine, MedChemExpress
Código de producto. p-200097724
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
500 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16481078 5 g 5 g
16452216 500 mg 500 miligramos
16449875 250 mg 250 miligramos
16422289 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16481078 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0821
MedChemExpress Pymetrozine is a feeding inhibitor of Homoptera, in preventing transmission of cauliflower mosaic caulimovirus by the aphid species Myzus persicae (Sulzer).
Pymetrozine is a feeding inhibitor of Homoptera, in preventing transmission of cauliflower mosaic caulimovirus by the aphid species Myzus persicae (Sulzer).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pymetrozine
Forma física Solid
CAS 123312-89-0
Color Off-White
Cantidad 5 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H11N5O
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo CGA 215944
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (153.43 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C1NN=C(C)CN1/N=C/C2=CC=CN=C2
Peso molecular (g/mol) 217.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.23
Porcentaje de pureza 99.0%