missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PYGB Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16836845 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16836845 20 μL 20 microlitros
16826845 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16836845

Marca: Proteintech 553801AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This antibody is specific to PYGB. It has no cross reaction to PYGM and PYGL.

The protein encoded by this gene is a glycogen phosphorylase found predomitly in the brain. The encoded protein forms homodimers which can associate into homotetramers, the enzymatically active form of glycogen phosphorylase. The activity of this enzyme is positively regulated by AMP and negatively regulated by ATP, ADP, and glucose-6-phosphate. This enzyme catalyzes the rate-determining step in glycogen degradation.

Especificaciones

Antígeno PYGB
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.43 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica PYGB
N.º de referencia del gen P11216, P53534, Q8CI94
Alias de gen phosphorylase, glycogen; brain, PYGB
Símbolos de los genes PYGB
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Peptide
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 110078, 25739, 5834
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.