Learn More
PYDC1 Monoclonal Antibody (OTI1A4), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17522753
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17522753 30 μL 30 microlitros
17502753 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17522753 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA803570S
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Mouse Monoclonal Antibody
PYDC1 Monoclonal antibody specifically detects PYDC1 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Antígeno PYDC1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1A4
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica ZNF34
N.º de referencia del gen Q8IZ26
Alias de gen ASC2; ASCI; cellular POP1; cPOP1; PAAD-only protein 1; POP1; PYC1; PYD (pyrin domain) containing 1; PYDC1; pyrin domain containing 1; pyrin domain-containing protein 1; Pyrin-only protein 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 117-405 of human ZNF34 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 80778
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1