missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PYDC1 Monoclonal Antibody (OTI1A4), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17502753
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17502753 100 μL 100 microlitros
17522753 30 μL 30 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17502753 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA803570

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ASC2 associates with PYCARD/ASC and modulates its ability to collaborate with MEFV/pyrin and NLRP3/cryopyrin in NF-kappa-B and pro-caspase-1 activation. It suppresses kinase activity of NF-kappa-B inhibitor kinase (IKK) complex, expression of NF-kappa-B inducible genes and inhibits NF-kappa-B activation by cytokines and LPS.

Especificaciones

Antígeno PYDC1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1A4
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica PYDC1
N.º de referencia del gen Q8WXC3
Alias de gen ASC2, POP1, PYC1, cPOP1
Símbolos de los genes PYDC1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human PYDC1 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 260434
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.