Learn More
PXR Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. p-200107451 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
30233444 20 μL 20 microlitros
30235381 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 30233444
Marca: Proteintech 679121IG20UL
Mouse Monoclonal Antibody
The PXR antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human PXR. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The PXR antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, FC (Intra), ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno PXR
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Flow Cytometry (Intracellular Staining), ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1G3A7
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes BXR; ONR1; PAR; PAR1; PAR2; PARq; PRR; PXR; SAR; SXR
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Protein A purification
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8856
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 50 kDa
Tipo de producto Monoclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1