missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PX20606 trans racemate, MedChemExpress
Descripción
PX20606 trans racemate (PX-102 trans racemate) is a FXR agonist with EC50s of 32 and 34 nM for FXR in FRET and M1H assay, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | PX20606 trans racemate |
| CAS | 1268244-85-4 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C29H22Cl3NO4 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | PX-102 trans racemate |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (180.23 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(O)C1=CC=C([C@H]2[C@H](C3=CC=C(OCC4=C(C5CC5)ON=C4C6=C(Cl)C=CC=C6Cl)C=C3Cl)C2)C=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 554.85 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?