Learn More
Ansell Forros para guantes de nailon con revestimiento de poliuretano para trabajos de intensidad ligera PX130
Tienda Ansell ProductosDescripción
- El revestimiento de poliuretano de la palma ofrece resistencia a la abrasión
- La muñeca de tejido elástico garantiza un ajuste seguro
- La parte posterior ventilada es transpirable para minimizar la transpiración
Especificaciones
Especificaciones
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 3 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; categoría II |
| Área revestida | Palm |
| Coating Material | Poliuretano |
| Color | Gris |
| Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
| Hand | Específico |
| Material | Nailon |
| Tamaño | 6 |
| Para utilizar con (aplicación) | Montaje de automoción, maquinaria y manejo de equipos |
| Mostrar más |