missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PX-12, MedChemExpress

Código de producto. 16475828
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16475828 10 mg 10 miligramos
16491977 50 mg 50 miligramos
16486296 100 mg 100 miligramos
16418497 5 mg 5 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16475828

Marca: Medchem Express HY13734

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress PX-12(IV-2) is an irreversible inhibitor of Thioredoxin-1 (Trx-1); inhibits the growth of MCF-7 and HT-29 cells with IC50 values of 1.9 and 2.9 μM, respectively.

PX-12(IV-2) is an irreversible inhibitor of Thioredoxin-1 (Trx-1)

Especificaciones

Nombre del producto químico o material PX-12
Forma física Solid
CAS 141400-58-0
Color Off-White
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H12N2S2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo IV-2
Información de solubilidad Ethanol : 50 mg/mL (265.52 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 44.7 mg/mL (237.37 mM)
SMILES CCC(SSC1=NC=CN1)C
Peso molecular (g/mol) 188.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.31
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.