missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PVRIG Antibody (GSK4381562) [Janelia Fluor™ 635], Novus Biologicals™

Código de producto. 30170778
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30170778 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30170778

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP328636JF635

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

PVRIG Monoclonal antibody specifically detects PVRIG in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PVRIG
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon GSK4381562
Conjugado Janelia Fluor 635
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen C7orf15MGC138295, MGC104322, MGC138297, MGC2463, poliovirus receptor related immunoglobulin domain containing, Poliovirus receptor-related immunoglobulin domain-containing protein, transmembrane protein PVRIG
Especie del huésped Human
Inmunógeno PVRIG
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79037
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.