missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PVR (CD155) Mouse anti-Human, BV421, Clone: TX24, BD OptiBuild™

Código de producto. 15869369
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
15869369 50 μg cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15869369

Marca: BD Biosciences 744880

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

PVR (CD155) Monoclonal antibody specifically detects PVR (CD155) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PVR (CD155)
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon TX24
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Brilliant Violet 421
Especie del huésped Mouse
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Refrigerate (2 to 8°C)
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.