Learn More
Cole-Parmer™ Válvulas de bola elíptica bidireccionales, NPT(hembra), PVDF
Descripción
- Fácil de desmontar para limpiar: solo tiene que sacar el mango y empujar el tubo por la parte inferior.
- Las válvulas de cuatro posiciones están claramente marcadas con patrones de flujo para asegurar la posición correcta de la palanca.
- Juntas tóricas de Viton™, mangos de acero inoxidable 316, conexiones roscadas y orificio no restrictivo.
- Valor nominal de hasta 10,34 bar (150 psi) a 25 C (77 °F) y de 3,44 bar (50 psi) a 110 °C (230 °F) (en el caso de los líquidos)
Especificaciones
Especificaciones
| Material | PVDF |
| Para utilizar con | NPT de 1,91 cm (1/4 pulg) |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones de líquidos, gases y vacío |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | de 110 °C |
| Cantidad de embalaje | 1/paquete |
| Línea de productos | Válvula de bola elíptica |
| Max. Operating Temperature (Metric) | de 110 °C |
| Tipo de producto | Válvula de bola elíptica bidireccional |