Learn More
Masterflex™ Boquilla reductora de PVDF
Click to view available options
Tamaño de rosca:
NPT (macho) de 1/2 × 1/8 pulgadas
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Descripción
- Utilícelo con tubos rígidos para aplicaciones de alta presión
- Buena resistencia química
- Con capacidad de 13,78 bar (200 psi) a 25 °C (77 °F)
- Apto para temperatuas desde los – 40 a + 93 °C (de – 40 a + 200 °F)
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Conexión NPT(macho) |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Material | PVDF |
| Cantidad de embalaje | 6 conectores |
| Tamaño de puerto | NPT (macho) de 1/2 × 1/8 pulgadas |
| Método de esterilización | Óxido de etileno |
| Tamaño de rosca | NPT (macho) de 1/2 × 1/8 pulgadas |
| Tipo de producto | Boquilla reductora |