missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VACUUBRAND™ PVDF/PTFE VV 15C In-Line Isolation Valve
Click to view available options
Tamaño (métrico):
16 mm (Diám.)
25 mm (Diám)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Material | PVDF, PTFE |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tamaño (métrico) | 25 mm (Diám) |
| Tipo | Válvula de aislamiento en línea VV 15C |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido