Learn More
Buerkle™ Conectores de tubos de manguera de PVDF con boquilla cilíndrica recta
Beskrivning
- Resistentes a temperaturas de hasta 160 °C
- Alta resistencia a la corrosión
- Esterilizables
Specifikationer
Specifikationer
| Certificaciones/conformidad | Productos alimenticios de la UE, RoHs |
| Diámetro (métrico) | 11 a 13 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | PVDF |
| Para utilizar con | Manguera de 11 a 13 mm |
| Cantidad de embalaje | 10 |
| Propiedades de resistencia | Resistentes a sustancias químicas, Resistentes a temperaturas de hasta 160 °C, Resistente a UV |
| Esterilidad | Esterilizables |
| Forma | Recto |
| Color | Transparente |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?