Learn More
Buerkle™ Conectores de cuatro vías de PVDF
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
11 a 13 mm
13 a 15 mm
5 a 7 mm
7 a 9 mm
9 a 11 mm
De 3 a 5 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
- PVDF, resistente a temperaturas de hasta + 160 °C, muy resistente a productos químicos
- Esterilizable
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Productos alimenticios de la UE, RoHs |
| Diámetro (métrico) | 11 a 13 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | PVDF |
| Para utilizar con | Tubos con diámetro de 11 a 13 mm |
| Cantidad de embalaje | 10/Pk.; 20/escala |
| Propiedades de resistencia | Resistentes a sustancias químicas, Resistentes a temperaturas de hasta 160 °C, Resistente a UV |
| Color | Transparente |
| Max. Operating Temperature (Metric) | de 160 °C |
| Tipo de producto | Conector de 4 vías |