Learn More
Buerkle™ Conectores de cuatro vías de PVDF
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15306307 Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
11 a 13 mm
13 a 15 mm
5 a 7 mm
7 a 9 mm
9 a 11 mm
De 3 a 5 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 15306307
Marca: Buerkle™ 87170008
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Conectores cilíndricos de cuatro vías para conectar mangueras. Útil para extender, conectar, bifurcar, unir y reparar mangueras en el laboratorio.
  • PVDF, resistente a temperaturas de hasta + 160 °C, muy resistente a productos químicos
  • Esterilizable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Productos alimenticios de la UE, RoHs
Diámetro (métrico) 7 a 9 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material PVDF
Para utilizar con Tubos con diámetro de 7 a 9 mm
Cantidad de embalaje 10/Pk.; 20/escala
Propiedades de resistencia Resistentes a sustancias químicas, Resistentes a temperaturas de hasta 160 °C, Resistente a UV
Color Transparente
Max. Operating Temperature (Metric) de 160 °C
Tipo de producto Conector de 4 vías