Learn More
Buerkle™ Conectores en T cilíndricos de PVDF
Click to view available options
Para utilizar con:
Manguera de 11 a 13 mm
Manguera de 13 a 15 mm
Manguera de 3 a 5 mm
Manguera de 5 a 7 mm
Manguera de 7 a 9 mm
Manguera de 9 a 11 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
10 PCS
paquete de 10
Descripción
- Disponibles en diversos tamaños
- PVDF
- Resistentes a temperaturas de hasta + 160 °C máximo.
- Esterilizables
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Productos alimenticios de la UE, RoHs |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | PVDF |
| Para utilizar con | Manguera de 3 a 5 mm |
| Cantidad de embalaje | 10/Pk.; 20/escala |
| Propiedades de resistencia | Resistentes a sustancias químicas, Resistentes a temperaturas de hasta 160 °C, Resistente a UV |
| Forma | Cilíndrico en T |
| Color | Transparente |
| Max. Operating Temperature (Metric) | de 160 °C |
| Tipo de producto | Conector en T |