Learn More
Buerkle™ Conectores en forma de L cilíndricos de PVDF
Descripción
Conector de manguera en ángulo cilíndrico.
- PVDF
- Resistentes a temperaturas de hasta + 160 °C máximo.
- Alta resistencia a la corrosión
- Esterilizables
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Productos alimenticios de la UE, RoHs |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | PVDF |
| Para utilizar con | Manguera de 11 a 13 mm |
| Cantidad de embalaje | 10/Pk.; 20/escala |
| Propiedades de resistencia | Resistentes a sustancias químicas, Resistentes a temperaturas de hasta 160 °C, Resistente a UV |
| Forma | Cilíndrico en L |
| Color | Transparente |
| Max. Operating Temperature (Metric) | de 160 °C |
| Tipo de producto | Conector en ángulo |