Learn More
Buerkle™ Conectores en forma de L cilíndricos de PVDF
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10117831
Click to view available options
Para utilizar con:
Manguera de 11 a 13 mm
Manguera de 13 a 15 mm
Manguera de 3 a 5 mm
Manguera de 5 a 7 mm
Manguera de 7 a 9 mm
Manguera de 9 a 11 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Código de producto. 10117831
Marca: Buerkle™ 87130010
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Conecte tubos con los conectores en forma de L cilíndricos de PVDF Buerkle™: este conector en ángulo fabricado con plástico especial de PVDF proporciona la máxima pureza y resistencia a disolventes, ácidos y bases.–
Conector de manguera en ángulo cilíndrico.
  • PVDF
  • Resistentes a temperaturas de hasta + 160 °C máximo.
  • Alta resistencia a la corrosión
  • Esterilizables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Productos alimenticios de la UE, RoHs
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material PVDF
Para utilizar con Manguera de 9 a 11 mm
Cantidad de embalaje 10/Pk.; 20/escala
Propiedades de resistencia Resistentes a sustancias químicas, Resistentes a temperaturas de hasta 160 °C, Resistente a UV
Forma Cilíndrico en L
Color Transparente
Max. Operating Temperature (Metric) de 160 °C
Tipo de producto Conector en ángulo