Learn More
Kautex™ Recipiente cuadrado de cuello ancho de PVC, marrón
Código de producto. 17858177
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
300 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 288
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
17858177 300 mL paquete de 288
1 options
Este artículo no se puede devolver. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17858177
Marca: Kautex™ 2000084601
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
El recipiente cuadrado de cuello ancho de PVC se puede llenar y limpiar con facilidad gracias a su cuello ancho.
  • Miembro de la familia de recipientes de la serie 310
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacidad (métrico) 300 mL
Color Marrón translúcido
Material PVC
Longitud (métrico) 67.5 mm
Cantidad 288 uds. por caja
Esterilidad No estéril
Anchura (métrico) 67.5 mm
Certificaciones/conformidad Reference Declaration of Compliance
Closure Included No
Desechables Reutilizable
Graduated No
Boca Ancha
Forma Cuadrada
Fit for Purpose Certified Quality
Altura (métrico) 105.5 mm
Tipo de producto Container
Para utilizar con (equipo) None
Anchura (imperial) 2,66 in
Longitud (imperial) 2,66 in
Altura (imperial) 4,15 in
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.