Learn More
Kautex™ Recipiente cuadrado de cuello ancho de PVC, marrón
Descrizione
- Miembro de la familia de recipientes de la serie 310
Specifica
Specifica
| Capacidad (métrico) | 300 mL |
| Color | Marrón translúcido |
| Material | PVC |
| Longitud (métrico) | 67.5 mm |
| Cantidad | 288 uds. por caja |
| Esterilidad | No estéril |
| Anchura (métrico) | 67.5 mm |
| Certificaciones/conformidad | Reference Declaration of Compliance |
| Closure Included | No |
| Desechables | Reutilizable |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?