Learn More
Clark Scientific™ Bandejas para derrames de PVC blanco
Click to view available options
Tipo:
Bandeja grande para derrames
Tamaño:
700 x 450 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Fabricadas con PVC rígido
- Disponible en amarillo para su uso en zonas de radiación
- Disponible en blanco para su uso fuera de las zonas de radiación
- Hay revestimientos de PVC incoloros disponibles
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Material | PVC |
| Tipo | Bandeja grande para derrames |
| Para utilizar con (aplicación) | Áreas fuera de la radiación |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Tamaño | 700 x 450 mm |
| Longitud (métrico) | 700 mm |
| Altura (métrico) | 450 mm |