Learn More
Bolle Protection™ Gafas con visera de PVC
Código de producto. 10507534
Change view
Click to view available options
:
Transparente
Código de producto.
10507534 Transparente
1 options
Código de producto. 10507534
Marca: Bolle Protection™ BLV
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice las gafas con visera de PVC Bolle Protection™ para una visión general y para cubrir las gafas graduadas. Tiene un canal de evacuación para líquidos y es compatible con la mascarilla con máscara facial parcial.
Nota:
Este elemento solo incluye la visera. Las gafas se venden por separado. (Consulte las gafas de policarbonato de Bolle Protection, 10480175.)
  • Visión completa
  • Correa ajustable
  • Canal de evacuación para líquidos
  • Se pueden poner sobre gafas graduadas
  • Compatibles con máscaras faciales parciales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Azul
Material PVC
Incluye Accesorio de visera, correa ajustable