Learn More
VACUUBRAND™ Tubos de vacío de PVC con espiral interna con bridas KF pequeñas
Código de producto. 10035301
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
16 mm
16 mm
25 mm
40 mm
Longitud global (métrico):
50 cm
500 mm
100 cm
100 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Longitud global (métrico) unitSize
10035301 40 mm 500 mm cada uno
10749181 16 mm 100 cm cada uno
10009540 25 mm 100 cm cada uno
10293321 40 mm 100 cm cada uno
10310552 16 mm 50 cm cada uno
10479692 25 mm 50 cm cada uno
6 options
Código de producto. 10035301
Proveedor: VACUUBRAND™ 20686012
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Una opción de tubos suaves, flexibles y resistentes a productos químicos para el laboratorio.
  • Bridas pequeñas de aluminio, con espiral interna de acero inoxidable
  • Disponibles en una amplia gama de tamaños y longitudes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 40 mm
Material PVC
Diámetro exterior (imperial) 40 mm
Longitud global (métrico) 500 mm
Cantidad de embalaje 1 Unidad
Tamaño de los tubos DN 40
Tipo de producto Tubos de vacío