Learn More
Buerkle™ Bomba de vacío VacuMan™ de PVC
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Caudal:
16 mL/recorrido
32 mL/recorrido
Incluye:
Con indicador
Sin manómetro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- sin mantenimiento
- Autolubricación
- Principalmente resistente a la corrosión
- Conexión para mangueras con diámetro interior de 6,4 mm
- Disponible con o sin indicador
Especificaciones
Especificaciones
| Vacío máx. | -850 mbar |
| Incluye | Sin manómetro |
| Material | PVC |
| Caudal | 32 mL/recorrido |
| Para utilizar con | Conexión para mangueras con diámetro interior de 6,4 mm |
| Tipo de bomba | Bomba de vacío |
| N. º de cabezales de bomba | 1 |
| Propiedades de resistencia | Resistencia a la corrosión |
| Aplicaciones | Filtración en vacío, toma de muestras, disipación de desecadores |