Descripción
- sin mantenimiento
- Autolubricación
- Principalmente resistente a la corrosión
- Conexión para mangueras con diámetro interior de 6,4 mm
- Disponible con o sin indicador
Especificaciones
Especificaciones
| Vacío máx. | -850 mbar |
| Incluye | Con indicador |
| Material | PVC |
| Caudal | 16 mL/recorrido |
| Para utilizar con | Conexión para mangueras con diámetro interior de 6,4 mm |
| Tipo de bomba | Bomba de vacío |
| Aplicaciones | Filtración en vacío, toma de muestras, disipación de desecadores |