Learn More
Buerkle™ Bomba de vacío VacuMan™ de PVC
Código de producto. 10688242 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Caudal:
16 mL/recorrido
32 mL/recorrido
Incluye:
Con indicador
Sin manómetro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal Incluye unitSize
10688242 32 mL/recorrido Sin manómetro cada uno
10717085 32 mL/recorrido Con indicador cada uno
17280624 16 mL/recorrido Con indicador cada uno
3 options
Código de producto. 10688242
Marca: Buerkle™ 56200360
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La bomba de mano se puede utilizar con una mano para crear vacío o presión, independientemente de una fuente de alimentación (por ejemplo, filtración en vacío, toma de muestras, disipación de desecadores).
  • sin mantenimiento
  • Autolubricación
  • Principalmente resistente a la corrosión
  • Conexión para mangueras con diámetro interior de 6,4 mm
  • Disponible con o sin indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Vacío máx. -850 mbar
Incluye Sin manómetro
Material PVC
Caudal 32 mL/recorrido
Para utilizar con Conexión para mangueras con diámetro interior de 6,4 mm
Tipo de bomba Bomba de vacío
N. º de cabezales de bomba 1
Propiedades de resistencia Resistencia a la corrosión
Aplicaciones Filtración en vacío, toma de muestras, disipación de desecadores