Learn More
Buerkle™ Recipientes de boca ancha de PVC
Código de producto. p-8002512 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 mL
200 mL
300 mL
500 ml
750 ml
1000 mL
2000 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15326438 100 mL cada uno
15455564 200 mL cada uno
10630704 50 mL cada uno
11828232 300 mL cada uno
11838232 500 ml 1 PCS
10156743 750 ml cada uno
11812633 1000 mL cada uno
11822633 2000 mL cada uno
8 options
Código de producto. 15326438
Marca: Buerkle™ 03550100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con PVC de gran transparencia para una visibilidad óptima y resistencia a impactos. Los recipientes de boca ancha de PVC Buerkle™ proporcionan una abertura ancha para un llenado fácil y seguro.
  • Tapón de rosca negro de polipropileno con junta de polietileno
  • Adecuados para líquido, polvo o gránulos, cápsulas, colorantes
  • Se usan para el transporte de muestras
  • Su forma cuadrada optimiza el espacio de almacenamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 mL
Color Transparente
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 46 x 46 x 75 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 31 mm
Material PVC
Longitud (métrico) 46 mm
Anchura (métrico) 46 mm
Color del tapón Negro
Closure Included Sí
Boca Ancha
Forma Cuadrada
Altura (métrico) 75 mm
Revestimiento del tapón Polietileno
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca