Descripción
- Tapón de rosca negro de polipropileno con junta de polietileno
- Adecuados para líquido, polvo o gránulos, cápsulas, colorantes
- Se usan para el transporte de muestras
- Su forma cuadrada optimiza el espacio de almacenamiento
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 200 mL |
| Color | Transparente |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 59 x 59 x 91 mm |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 41 mm |
| Material | PVC |
| Longitud (métrico) | 59 mm |
| Anchura (métrico) | 59 mm |
| Color del tapón | Negro |
| Closure Included | Sí |
| Boca | Ancha |
| Mostrar más |